Läs mer
3-(2-Furyl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347124
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10347124 250 mg 250mg
10738275 1 g 1g
10051334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10347124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46104CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 85553-52-2
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD03990461
InChI-nyckel BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
PubChem CID 201640
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%