Läs mer
3-(2-Furyl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738275
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10738275 1 g 1g
10347124 250 mg 250mg
10051334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10738275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 85553-52-2
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD03990461
InChI-nyckel BTAANNDAXIYWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl benzaldehyde, 3-furan-2-yl benzaldehyde, 3-furyl phenyl ketone, benzaldehyde, 3-2-furanyl, ketone, 3-furyl phenyl, 3-furan-2-yl-benzaldehyde, 3-furanylphenylmethanone, 3-furfanylphenylmethanone, 2-3-formylphenyl furan, 3-2-furanyl benzaidehyde
PubChem CID 201640
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97%