Läs mer
3-(2-Furyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10402694 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10412694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46101CB
Kemiska identifierare
CAS 35461-99-5
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.182
MDL-nummer MFCD02690979
InChI-nyckel RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl benzoic acid, 3-2-furyl benzoic acid, 3-fur-2-ylbenzoic acid, 3-furan-2-yl-benzoic acid, m-2-furyl benzoic acid, benzoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 5037933
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.18
Procent renhet 97%