Läs mer
3-(2-Furyl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10612475 1 g 1g
10051434 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46116DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 112598-77-3
Molekylformel C11H7NO
Molekylvikt (g/mol) 169.183
MDL-nummer MFCD04039075
InChI-nyckel BUZQKXZXWYCNJK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4163731
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)benzonitrile
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CO2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2-furyl benzonitrile, 3-furan-2-yl benzonitrile, benzonitrile,3-2-furanyl, 3-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-2-furanyl, acmc-20mgkx, 3-2-furanyl benzonitrile, 3-2-furyl benzenecarbonitrile, 3-furan-2-yl benzenecarbonitrile
Formel vikt 169.18
Procent renhet 97%