Läs mer
[3-(2-Furyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10687854
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10687854 1 g 1g
10624005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10687854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46109DA
Kemiska identifierare
CAS 89929-93-1
Molekylformel C11H10O2
Molekylvikt (g/mol) 174.199
MDL-nummer MFCD06203100
InChI-nyckel SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11116545
IUPAC-namn [3-(furan-2-yl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.2
Procent renhet 95%