Läs mer
3-(2-Furyl)propansyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10223781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10223781 1 g Glasflaska 1g
10344981 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10223781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330100010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 935-13-7 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 935-13-7
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.14
InChI-nyckel XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
PubChem CID 70286
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)propansyra
LEDER C1=COC(=C1)CCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)propanoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 56°C to 59°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ethylether,chlorofor
Formel vikt 140.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.