Läs mer
3-[2-hydroxy-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propoxy]-1-isopropylamino-2-propanol (blandning av diasteromerer)(metoprololförorening J), TRC
Produktkod. 30395416
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30395416 25 mg -
30392132 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30395416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94631525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163685-37-8
Molekylformel C18 H31 N O5
Molekylvikt (g/mol) 341.44
Synonym 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP)
IUPAC-namn 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
Formel vikt 341.2202