Läs mer
3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(2-hydroxyethyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 33759-44-3 |
| Molekylformel | C5H10N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1,3-5H2 |
| LEDER | OCCNCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-(2-hydroxyethylamino)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vikt | 114.0793 |