Läs mer
3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propanoic Acid |
| CAS | 5458-99-1 |
| Molekylformel | C5H11NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c7-4-3-6-2-1-5(8)9/h6-7H,1-4H2,(H,8,9) |
| LEDER | OCCNCCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.0739 |