missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Hydroxyethyl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 166.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?