Läs mer
3-[(2-hydroxietyl)tio]-6-nitro-2,3-dihydro-lH-1λ 6-benso[b]tiofen-1,1-diol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334672
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10334672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10334672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08337DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2, 3-dihydro-1H-1lambda∼6∼-benzo[b]thiophene-1, 1-dio
CAS 175203-70-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11NO5S2
MDL-nummer MFCD00203984
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydro-1h-1lambda∼6∼-benzo b thiophene-1,1-dione, 2-6-nitro-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1??-benzothiophene-1,1-dione, maybridge1_005013, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydrobenzo b thiophene 1,1-dioxide, ethanol,2-2,3-dihydro-6-nitro-1,1-dioxidobenzo b thien-3-yl thio, 2-6-nitro-1,1-bis oxidanylidene-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1$l^ 6-benzothiophene-1,1-dione
InChI-nyckel FLAITYNRCKZPST-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C(C2=C(S1(=O)=O)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])SCCO
IUPAC-namn 2-[(6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-bensotiofen-3-yl)sulfanyl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 289.32
PubChem CID 2779237
Formel vikt 289.33
Procent renhet 97%