Läs mer
3-(2-hydroxyfenyl)propionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 166.063 |