Läs mer
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14) |
| Formel vikt | 325.0413 |