Läs mer
3-(2-Jodoacetamido)-PROXYL, TRC
Produktkod. 30408233
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408233 100 mg
30400710 10 mg
30406120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI684000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27048-01-7
Molekylformel C10 H18 I N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 325.17
IUPAC-namn 2-jod-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrolidin-3-yl)acetamid
LEDER CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Formel vikt 325.0413