Läs mer
3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine |
| CAS | 93103-29-8 |
| Molekylformel | C8H7N3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3S/c12-8-10-5-7(11-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H2,10,11,12) |
| LEDER | Sc1ncc([nH]1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 5-pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.23 |
| Formel vikt | 177.0361 |