Läs mer
3-(2-metoxi-3-pyridyl)akrylsyra, 95 %
Produktkod. 11474460
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474460 1 g 1g
11484460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50063.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 131674-41-4 | C9H9NO3 | 179,175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131674-41-4
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD07781156
InChI-nyckel MTVRDAQJMCORAQ-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid, e-3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 2e-3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 14691926
IUPAC-namn (E)-3-(2-metoxipyridin-3-yl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=C(C=CC=N1)C=CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.