Läs mer
3-(2-metoxykarbonyletyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15469277
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469277 1 g 1g
15459895 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52542.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 833472-82-5 | C10H13BO4 | 208,02 g/mol
3-(2-Metoxikarbonyletyl)bensenboronsyra är involverad i framställningen av antimalaria- och anticancer-etylendiaminhämmare mot proteinfarnesyltransferas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(2-Metoxikarbonyletyl)bensenboronsyra är involverad i framställningen av antimalaria- och anticancer-etylendiaminhämmare mot proteinfarnesyltransferas.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 833472-82-5
Molekylformel C10H13BO4
Molekylvikt (g/mol) 208.02
MDL-nummer MFCD04115648
InChI-nyckel IPXZIWCEVNDHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxycarbonylethyl phenylboronic acid, methyl 3-3-boronophenyl propionate, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenyl boronic acid, 3-3-methoxy-3-oxopropyl phenylboronic acid, 3-2-methoxycarbonylethyl phenyl boronic acid, acmc-209prx, benzenepropanoic acid,3-borono-, 1-methyl ester
PubChem CID 4993880
IUPAC-namn [3-(3-metoxi-3-oxopropyl)fenyl]borsyra
LEDER COC(=O)CCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic Acid
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.