Läs mer
3-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid |
| CAS | 227305-67-1 |
| Molekylformel | C9H13BO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-5-6-14-9-4-2-3-8(7-9)10(11)12/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | OB(O)C1=CC=CC(OCCOC)=C1 |
| IUPAC-namn | (3-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.01 |
| Formel vikt | 196.09 |