Läs mer
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 98+%
Produktkod. 11442858
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442858 50 g 50g
11452858 250 g 250g
11432858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16827.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-14-1 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
3-(2-Metoxifenoxi)-1,2-propandiol är involverad i centralt verkande muskelavslappnande medel med slemlösande egenskaper. Det används ofta som bedövningsmedel under djurkirurgi. Det används vid behandling av hosta
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten (50 mg/ml vid 25
C), metanol, DMSO (40 mg/°ml vid 25 C), DMF, etanol (°50 mg/ml), glycerol och glykol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-14-1
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00016873
InChI-nyckel HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym guaifenesin, guaiphenesin, glyceryl guaiacolate, glycerol guaiacolate, guaiphenesine, guaiacol glyceryl ether, methphenoxydiol, aeronesin, breonesin, bronchol
PubChem CID 3516
IUPAC-namn 3-(2-metoxifenoxi)propan-1,2-diol
LEDER COC1=CC=CC=C1OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kokpunkt 215°C (19 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 2049375
Merck Index 14,4555
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml at 25°C),methanol,DMSO (40mg/ml at 25°C),DMF,ethanol (50mg/ml),glycerol and glycol.
Formel vikt 198.22
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.