Läs mer
3-(2-metoxyfenoxi)-1,2-propandiol, 98+%
Beskrivning
3-(2-Metoxifenoxi)-1,2-propandiol är involverad i centralt verkande muskelavslappnande medel med slemlösande egenskaper. Det används ofta som bedövningsmedel under djurkirurgi. Det används vid behandling av hosta
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
C), metanol, DMSO (40 mg/°ml vid 25 C), DMF, etanol (°50 mg/ml), glycerol och glykol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol |
| Smältpunkt | 80 °C till 82 °C |
| Kokpunkt | 215 °C (19 mmHg) |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 2049375 |
| Merck Index | 14,4555 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml vid 25 °C), metanol, DMSO (40 mg/ml vid 25 °C), DMF, etanol (50 mg/ml), glycerol och glykol. |
| Formel vikt | 198.22 |
| Procent renhet | ≥99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.