missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde |
| CAS | 1504-74-1 |
| Molekylformel | C10H10O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Propenal, 3-(2-methoxyphenyl)-, Cinnamaldehyde, o-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxycinnamaldehyde, 3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenal, 3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, 3-(2-Methoxyphenyl)propenal, NSC 114599, o-Methoxycinnamaldehyde, o-Methoxycinnamic aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1C=CC=O |
| IUPAC-namn | 3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?