Läs mer
3-(2-metoxifenyl)propionsyra, 98+%
Produktkod. 11436857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436857 100 g 100g
11416857 5 g 5g
11426857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14314.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 6342-77-4 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6342-77-4
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00002772
InChI-nyckel XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-2-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methoxy, o-methoxyhydrocinnamic acid, 3-o-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxy-benzenepropanoic acid, beta-o-methoxyphenyl propionic acid, acmc-209nfi, maybridge1_000611
PubChem CID 80652
IUPAC-namn 3-(2-metoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=CC=CC=C1CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 85 °C till 88 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2097012
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.