Läs mer
3-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762083
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10762083 1 g 1g
10304472 250 mg 250mg
10250545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19401DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 28077-41-0
Molekylformel C11H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 219.258
MDL-nummer MFCD02682065
InChI-nyckel YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
IUPAC-namn 3-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%