Läs mer
3-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10250545
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10250545
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC19401DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 28077-41-0
Molekylformel C11H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 219.258
MDL-nummer MFCD02682065
InChI-nyckel YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
IUPAC-namn 3-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato