Läs mer
3-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304472
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10304472 250 mg 250mg
10762083 1 g 1g
10250545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10304472 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19401CB
Kemiska identifierare
CAS 28077-41-0
Molekylformel C11H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 219.258
MDL-nummer MFCD02682065
InChI-nyckel YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
IUPAC-namn 3-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%