Läs mer
3-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10192884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10192884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10652285 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61314CB
Kemiska identifierare
CAS 184098-19-9
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD09702403
InChI-nyckel ZDHNDCMKVXWWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 3-2-methylimidazol-1-yl aniline, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl-benzenamine, 3-2-methylimidazolyl phenylamine, benzenamine,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 12797139
IUPAC-namn 3-(2-metylimidazol-l-yl)anilin
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%