Läs mer
3-(2-Metyl-lH-imidazol-1-yl)bensoesyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10693045 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10356424 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10693045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61301CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 898289-59-3
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD09065014
InChI-nyckel ZGRKUYBDLZMGQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 3-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 3-2-methylimidazolyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229638
IUPAC-namn 3-(2-metylimidazol-l-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.21
Procent renhet 90%