Läs mer
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3527245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10748825 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10011154 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61313CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 912569-62-1
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.25
MDL-nummer MFCD09065015
InChI-nyckel CECWODAAUDOPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229639
IUPAC-namn [3-(2-methylimidazol-1-yl)phenyl]methanamine
LEDER CC1=NC=CN1C1=CC=CC(CN)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%