Läs mer
3-(2-Metyl-4-pyrimidinyl)bensensulfonylklorid, teknisk, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738214
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10738214 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10582173 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738214 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31603CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 465514-07-2
Molekylformel C11H9ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 268.715
InChI-nyckel ZLLPUDLQNCNHFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 3-2-methylpyrimidin-4-yl phenyl sulfone, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl, benzenesulfonyl chloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl
PubChem CID 2779830
IUPAC-namn 3-(2-metylpyrimidin-4-yl)bensensulfonylklorid
LEDER CC1=NC=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268.72
Procent renhet 95%