Läs mer
3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane, Mikromol™
Beskrivning
3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| CAS | 16773-52-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H9 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3/c1-5-8-2-7(10(11)12)9(5)3-6-4-13-6/h2,6H,3-4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC2CO2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-nitro-1-(oxiran-2-ylmethyl)imidazole |
| Visa mer |