Läs mer
3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol, Mikromol™
Beskrivning
3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| CAS | 62580-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O4/c1-5-8-2-7(10(13)14)9(5)3-6(12)4-11/h2,6,11-12H,3-4H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CO |
| Visa mer |