Läs mer
3-(2-metyl-tiazol-4-yl)-bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769793
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10769793 250 mg 250mg
10168172 1 g 1g
10316354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10769793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19404CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 850375-05-2
Molekylformel C11H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 203.26
MDL-nummer MFCD02681946
InChI-nyckel FQQPVEKQPGDYPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7127782
IUPAC-namn 3-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NC(=CS1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Methyl-thiazol-4-yl)-benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-2-methyl-thiazol-4-yl-benzaldehyde, 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzaldehyde, 3-2-methylthiazol-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 3-2-methyl-4-thiazolyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-methyl-4-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-methyl-4-thiazolyl
Formel vikt 203.26
Procent renhet 97%