missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid (3-Isobutylglutaric Acid), Mikromol™
Beskrivning
3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid (3-Isobutylglutaric Acid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid |
| CAS | 75143-89-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H16 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-methylpropyl)pentanedioic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?