Läs mer
3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic Acid |
| CAS | 75143-89-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H16 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pentanedioic acid, 3-(2-methylpropyl)-, 3-(2-Methylpropyl)pentanedioic acid, 3-Isobutylglutaric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)CC(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-methylpropyl)pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Visa mer |