Läs mer
[3-(2-morfolinoetoxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10249752
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249752 250 mg 250mg
10015712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249752 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857284-07-2
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.299
MDL-nummer MFCD07772846
InChI-nyckel DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164622
IUPAC-namn [3-(2-morfolin-4-yletoxi)fenyl]metanol
LEDER C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 237.3
Procent renhet 97%