Läs mer
3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic Acid, TRC
Produktkod. 30338347
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30338347 1 g
1 options
Produktkod. 30338347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3943251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic Acid
CAS 104582-29-8
Molekylformel C15 H25 N3 O4 S3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H25N3O4S3/c19-12(16-6-8-25-24-7-5-13(20)21)4-2-1-3-11-14-10(9-23-11)17-15(22)18-14/h10-11,14H,1-9H2,(H,16,19)(H,20,21)(H2,17,18,22)/t10-,11-,14-/m0/s1
LEDER OC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC-namn 3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]ethyldisulfanyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 407.57
Formel vikt 407.1007