Läs mer
3-(2-Naphthyl)-D-alanine, 95%
Produktkod. 15440269
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440269 1 g 1g
15450269 5 g 5g
15460269 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63532.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76985-09-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76985-09-6
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD00038546
InChI-nyckel JPZXHKDZASGCLU-GFCCVEGCSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-d-alanine, h-d-2-nal-oh, r-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, r-2-amino-3-naphthalene-2-yl-propionic acid, d-2-naphthylalanine, d-3-2-naphthyl-alanine, unii-571v312ymy, 2-d-naphthylalanine, 2r-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
PubChem CID 2733661
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-naftalen-2-ylpropansyra
LEDER [NH3+][C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Färg Vitt
Beilstein 4352384
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.