Läs mer
3-(2-naftalen)-L-alanin, 97 %
Produktkod. 15460009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460009 25 g 25g
15440009 1 g 1g
15450009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63354.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 58438-03-2 | C13H13NO2 | 215,25 g/mol
3-(2-Naftyl)-L-alanin, används som en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(2-Naftyl)-L-alanin, används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i
1mol/L NaOH.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58438-03-2
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD00066087
InChI-nyckel JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-naftalen-2-ylpropansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 2726272
Löslighetsinformation Löslig på 1 mol/L NaOH.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.