Läs mer
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10604092 250 mg Glass Bottle 250mg
1 options
Produktkod. 10604092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 333902500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 58438-03-2
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD00066087
InChI-nyckel JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
LEDER N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.25
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder