Läs mer
3-(2-Naftalen)-L-alanin, TRC
Produktkod. 30476897
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30476897 100 mg
1 options
Produktkod. 30476897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN378690100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS 58438-03-2
Molekylformel C13H13NO2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-naftalen-2-ylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Formel vikt 215.0946