Läs mer
3-((2-Nitro-4-(trifluoromethyl)-phenyl)amino)propane-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((2-Nitro-4-(trifluoromethyl)-phenyl)amino)propane-1,2-diol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3N2O4/c11-10(12,13)6-1-2-8(9(3-6)15(18)19)14-4-7(17)5-16/h1-3,7,14,16-17H,4-5H2 |
| Formel vikt | 280.0671 |