missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 923163-76-2 |
| Molekylformel | C12H13NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-3-quinolinepropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c14-11(15)6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)13-12(9)16/h1-4,9H,5-7H2,(H,13,16)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)CCC1Cc2ccccc2NC1=O |
| IUPAC-namn | 3-(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vikt | 219.0895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?