Läs mer
3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-bensoxazol-3-yl)propansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10305112
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10305112 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10273232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10305112 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB02696EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13610-59-8
Molekylformel C10H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 207.185
MDL-nummer MFCD00052166
InChI-nyckel BMLRDVCKJXMASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxobenzo d oxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl propionic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoic acid, 2-oxo, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl-propionic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoicacid, 2-oxo, 3-2-oxo-3-hydrobenzoxazol-3-yl propanoic acid, maybridge1_008314
PubChem CID 720147
IUPAC-namn 3-(2-oxo-l,3-bensoxazol-3-yl)propansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N(C(=O)O2)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 207.18
Procent renhet 97%