Läs mer
3-[2-Oxo-3-(trifluormetyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611893
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10611893 1 g 1g
10019571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10611893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06060DA
Kemiska identifierare
CAS 175277-60-8
Molekylformel C9H7F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 216.163
MDL-nummer MFCD00204216
InChI-nyckel CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
PubChem CID 2736731
IUPAC-namn 3-[2-oxo-3-(trifluormetyl)pyridin-1-yl]propannitril
LEDER C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.16
Procent renhet 97%