missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Oxo-cyclohexyl)-propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Oxo-cyclohexyl)-propionic Acid |
| CAS | 2275-26-5 |
| Molekylformel | C9H14O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-Carboxyethyl)cyclohexanone, 2-Oxocyclohexanepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h7H,1-6H2,(H,11,12) |
| LEDER | O=C(CCC1C(CCCC1)=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-oxocyclohexyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?