Läs mer
3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490200
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490200 1 g 1g
11400210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50665.03
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36770-50-0
Molekylformel C12H9N5
Molekylvikt (g/mol) 223.239
MDL-nummer MFCD00107797
InChI-nyckel WOFXUCJTFGKKIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole, 2-3-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 3-2-pyridyl-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazole, 2-3-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl pyridine, 2-5-pyridin-4-yl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, 2-5-4-pyridyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl pyridine, acmc-1ah5x, 3-2'-pyridyl-5-4-pyridyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2803172
IUPAC-namn 2-(3-pyridin-4-yl-lH-1,2,4-triazol-5-yl)pyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=NN2)C3=CC=NC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.