missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Pyridyldithio)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Pyridyldithio)propanoic Acid |
| CAS | 68617-64-1 |
| Molekylformel | C8 H9 N O2 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2S2/c10-8(11)4-6-12-13-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)CCSSc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.29 |
| Formel vikt | 215.0075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?