missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, TRC

Produktkod. 30425923
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30425923 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9968502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester
CAS 68181-17-9
Molekylformel C12 H12 N2 O4 S2
Kvantitet 2.5 g
Synonym SPDP
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
LEDER O=C(CCSSc1ccccn1)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 312.36
Formel vikt 312.0238
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.