Learn More
3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 68181-17-9 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O4 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | SPDP |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2 |
| LEDER | O=C(CCSSc1ccccn1)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vikt | 312.0238 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?