Läs mer
3-(2-Pyrrolidinyl)piperidine, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15453357
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 15453357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26049.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS 858262-19-8
Molekylformel C9H18N2
MDL-nummer MFCD08277606
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3-2-pyrrolidinyl piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl-piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl piperidine, 3-2-pyrrolidino piperidine, 2-3-piperidinyl pyrrolidine, piperidine,3-2-pyrrolidinyl
InChI-nyckel QLTZNGNUWYPOSS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(CNC1)C2CCCN2
IUPAC-namn 3-pyrrolidin-2-ylpiperidine
Molekylvikt (g/mol) 154.257
PubChem CID 458601
Formel vikt 154.26
Procent renhet 94%